Få mere at vide
Nigakinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451678
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16451678 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16451678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2128
MedChemExpress Nigakinone is one of the most abundant alkaloids responsible for the major pharmacological activities of Kumu.
Nigakinone is one of the most abundant alkaloids responsible for the major pharmacological activities of Kumu.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nigakinone
CAS 18110-86-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10N2O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (31.29 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N2C3=C(N=CC=C3C4=C2C=CC=C4)C(OC)=C1O
Molekylvægt (g/mol) 266.25
Formel vægt 266.25
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation