Få mere at vide
Nifurtimox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nifurtimox |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O5S/c1-8-7-19(16,17)5-4-12(8)11-6-9-2-3-10(18-9)13(14)15/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3/b11-6+ |
| Formel vægt | 287.0576 |