Få mere at vide
Nifursol, Mikromol™
Artikelnummer. 17993396
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17993396 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17993396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0444.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nifursol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nifursol
CAS 16915-70-1
Analyt- eller komponentnavne Nifursol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H7 N5 O9
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride
InChI formel InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+
SMIL Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-hydroxy-3,5-dinitro-N-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]benzamid
Molekylvægt (g/mol) 365.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 365,0244 g/mol