Få mere at vide
Nifursol-desfurfuryliden 15N2 (hydrazide 15N2), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313206
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30313206 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30313206 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15523135
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2
CAS 1346598-09-1
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C7H6N215N2O6
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 3,5-Dinitro-salicylic Acid Hydrazide-15N2, 3,5-Dinitrosalicylic acid 15N-hydrazide, Nifursol-desfurfuryliden-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid hydrazide-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazide-15N2, Nifursol-desfurfuryliden 15N2 (hydrazide 15N2)
InChI formel InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13)/i8+1,9+1
SMIL [15NH2][15NH]C(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-hydroxy-3,5-dinitro(^{15}N)benzohydrazide
Molekylvægt (g/mol) 244.13
Mængde 5 mg
Formel vægt 244.0228 g/mol