Få mere at vide
Nifursol-desfurfuryliden 15N2 (hydrazide 15N2), Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2 |
| CAS | 1346598-09-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2 |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C7H6N215N2O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 3,5-Dinitro-salicylic Acid Hydrazide-15N2, 3,5-Dinitrosalicylic acid 15N-hydrazide, Nifursol-desfurfuryliden-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid hydrazide-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazide-15N2, Nifursol-desfurfuryliden 15N2 (hydrazide 15N2) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13)/i8+1,9+1 |
| SMIL | [15NH2][15NH]C(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-3,5-dinitro(^{15}N)benzohydrazide |
| Vis mere |