missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nifursol-15N2,D2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nifursol-15N2,d2 |
| CAS | 1246833-64-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H5D2N315N2O9 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-3,5-dinitro-benzoic Acid 2-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide-15N2,d2, 3,5-Dinitro-salicylic Acid (5-Nitrofurfurylidene)hydrazide-15N2,d2, Histomon-15N2,d2, Salfuride-15N2,d2, Sulfuride-15N2,d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+ |
| SMIL | O=C(C1=C(O)C([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C1)[15NH]/[15N]=C/C2=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.21 |
| Formel vægt | 369.031 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?