missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nifursemizone, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099759
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16496207

Brand: Medchem Express HY101660

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Nifursemizone is an antiprotozoal drug.

Nifursemizone is an antiprotozoal drug.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nifursemizone
Fysisk form Solid
CAS 5579-89-5
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H10N4O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Etafurazone NF161
Opløselighedsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (92.09 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=[N+](C1=CC=C(/C=N/N(C(N)=O)CC)O1)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 226.19
Formel vægt 226.19
Procent renhed 99.25%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.