missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nifursemizone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496207
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496207 5 mg 5mg
16440839 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496207 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101660

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Nifursemizone is an antiprotozoal drug.

Nifursemizone is an antiprotozoal drug.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nifursemizone
Fysisk form Solid
CAS 5579-89-5
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H10N4O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Etafurazone NF161
Opløselighedsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (92.09 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=[N+](C1=CC=C(/C=N/N(C(N)=O)CC)O1)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 226.19
Formel vægt 226.19
Procent renhed 99.25%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.