Få mere at vide
Nifuroxime, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nifuroxime |
| CAS | 555-15-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nifuroxime |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H4 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, oxime, 2-Furaldehyde, 5-nitro-, oxime (6CI,7CI,8CI), 5-Nitro-2-furaldehyde oxime, 5-Nitro-2-furaldoxime, 5-Nitro-2-furancarboxaldehyde oxime, 5-Nitrofurfural oxime, 5-Nitrofurfuraldehyde oxime, Nifuroxime |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O4/c8-6-3-4-1-2-5(11-4)7(9)10/h1-3,8H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | ON=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |