Få mere at vide
Nifuroxazide, MedChemExpress
Beskrivelse
Nifuroxazide is an effective inhibitor of STAT3, also exerts potent anti-tumor and anti-metastasis activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nifuroxazide |
| CAS | 965-52-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H9N3O5 |
| Mængde | 200 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 155 mg/mL (563.19 mM) |
| SMIL | O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)C2=CC=C(O)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.22 |
| Formel vægt | 275.22 |
| Vis mere |