missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nifuratel, TRC

Artikelnummer. 30470329
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470329 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470329 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN458250100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nifuratel
CAS 4936-47-4
Molekylær formel C10 H11 N3 O5 S
Mængde 100 mg
Synonym 2-Oxazolidinone','5-[(methylthio)methyl]-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone','5-[(methylthio)methyl]-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (7CI,8CI), 3-[(5-Nitro-2-furfurylidene)amino]-5-[(methylthio)methyl]-2-oxazolidinone, 5-(Methylmercaptomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidenamino)-2-oxazolidinone, 5-(Methylthiomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidenamino)oxazolidin-2-one, 5-[(Methylthio)methyl]-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone, Inimur, Macmiror, Magmilor, Methylmercadone, NF 113, Nifuratel, Omnes, Polmiror, SAP 113, Tydantil
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O5S/c1-19-6-8-5-12(10(14)18-8)11-4-7-2-3-9(17-7)13(15)16/h2-4,8H,5-6H2,1H3/b11-4+
SMIL CSCC1CN(\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O1
IUPAC navn 5-(methylsulfanylmethyl)-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 285.28
Formel vægt 285.0419
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.