Få mere at vide
Nifuratel, Mikromol™
Artikelnummer. 17951096
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17951096 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17951096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1021.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nifuratel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nifuratel
CAS 4936-47-4
Analyt- eller komponentnavne Nifuratel
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H11 N3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Oxazolidinone, 5-[(methylthio)methyl]-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone, 5-[(methylthio)methyl]-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (7CI,8CI), 3-[(5-Nitro-2-furfurylidene)amino]-5-[(methylthio)methyl]-2-oxazolidinone, 5-(Methylmercaptomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidenamino)-2-oxazolidinone, 5-(Methylthiomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidenamino)oxazolidin-2-one, 5-[(Methylthio)methyl]-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone, Inimur, Macmiror, Magmilor, Methylmercadone, NF 113, Nifuratel, Omnes, Polmiror, SAP 113, Tydantil
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O5S/c1-19-6-8-5-12(10(14)18-8)11-4-7-2-3-9(17-7)13(15)16/h2-4,8H,5-6H2,1H3/b11-4+
SMIL CSCC1CN(\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O1
IUPAC navn 5-(methylsulfanylmethyl)-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 285.28
Mængde 50 mg
Formel vægt 285.0419 g/mol