Få mere at vide
Nifuratel, MedChemExpress
Beskrivelse
Nifuratel(NF 113, SAP 113) is a broad antibacterial spectrum agent, which is used as an antibacterial, antifungal, and antiprotozoal (Trichomonas).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nifuratel |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 4936-47-4 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H11N3O5S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | NF 113 SAP 113 Methylmercadone |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (175.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |