Få mere at vide
Nifluminsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 18031420
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18031420 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18031420 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0850.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nifluminsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niflumic Acid
CAS 4394-00-7
Analyt- eller komponentnavne Niflumic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H9 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril, 2-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid
InChI formel InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
SMIL OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-[3-(trifluormethyl)anilino]pyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 282.22
Mængde 250 mg
Formel vægt 282,0616 g/mol