Få mere at vide
Niflumic acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Niflumic acid, a Ca2+-activated Cl- channel blocker, is an analgesic and anti-inflammatory agent used in the treatment of rheumatoid arthritis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niflumic acid |
| CAS | 4394-00-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H9F3N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.33 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CN=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.22 |
| Formel vægt | 282.22 |
| Vis mere |