Få mere at vide
Niflumic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Niflumic Acid Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niflumic Acid Isopropyl Ester |
| CAS | 2732347-70-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Niflumic Acid Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H15 F3 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Niflumic Acid Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F3N2O2/c1-10(2)23-15(22)13-7-4-8-20-14(13)21-12-6-3-5-11(9-12)16(17,18)19/h3-10H,1-2H3,(H,20,21) |
| SMIL | CC(C)OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylate |
| Vis mere |