Få mere at vide
Niflumic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052612
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052612 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052612 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0850.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Niflumic Acid Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niflumic Acid Isopropyl Ester
CAS 2732347-70-3
Analyt- eller komponentnavne Niflumic Acid Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Niflumic Acid Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H15F3N2O2/c1-10(2)23-15(22)13-7-4-8-20-14(13)21-12-6-3-5-11(9-12)16(17,18)19/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
SMIL CC(C)OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn propan-2-yl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 324.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 324.1086 g/mol