Få mere at vide
Niflumic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Niflumic Acid Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niflumic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 51703-19-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Niflumic Acid Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H13 F3 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(m-trifluoromethylanilino)nicotinate, Ethyl niflumate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13F3N2O2/c1-2-22-14(21)12-7-4-8-19-13(12)20-11-6-3-5-10(9-11)15(16,17)18/h3-9H,2H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | CCOC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylate |
| Vis mere |