Få mere at vide
Niflumic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051450
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051450 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051450 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0850.090025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Niflumic Acid Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niflumic Acid Ethyl Ester
CAS 51703-19-6
Analyt- eller komponentnavne Niflumic Acid Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H13 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(m-trifluoromethylanilino)nicotinate, Ethyl niflumate
InChI formel InChI=1S/C15H13F3N2O2/c1-2-22-14(21)12-7-4-8-19-13(12)20-11-6-3-5-10(9-11)15(16,17)18/h3-9H,2H2,1H3,(H,19,20)
SMIL CCOC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 310.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 310.0929 g/mol