Få mere at vide
Niflumic Acid EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivelse
Niflumic Acid EP Impurity B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide |
| CAS | 72633-64-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H9 F3 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide, Niflumic Acid Imp. B (EP), Niflumic Acid Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-12(20)10-5-2-6-17-11(10)19/h1-7H,(H,17,19)(H,18,20) |
| SMIL | Oc1ncccc1C(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide |
| Vis mere |