Få mere at vide
Niflumic Acid EP Impurity B, Mikromol™
Artikelnummer. 30050406
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050406 100 mg
30049320 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0850.05
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Niflumic Acid EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide
CAS 72633-64-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H9 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide, Niflumic Acid Imp. B (EP), Niflumic Acid Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-12(20)10-5-2-6-17-11(10)19/h1-7H,(H,17,19)(H,18,20)
SMIL Oc1ncccc1C(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 282.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 282.0616 g/mol