missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nifenazone, MedChemExpress
Beskrivelse
Nifenazone is a pyrazole drug which can be used in the in the treatment of a variety of rheumatic disorders.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nifenazone |
| CAS | 2139-47-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H16N4O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (54.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.49 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CN=C1)NC2=C(C)N(C)N(C3=CC=CC=C3)C2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.33 |
| Formel vægt | 308.33 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?