missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nifenazone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nifenazone |
| CAS | 2139-47-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nifenazone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-, Nicotinamide, N-antipyrinyl- (6CI,7CI,8CI), 4-(Nicotinoylamino)antipyrine, 4-Nicotinamido-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Dolongan, N-Antipyrinylnicotinamide, N-Nicotinoylaminoantipyrine, Niapyrin, Nicazane, Nicodon, Nicodone, Nicofesone, Nicophesone, Nicophezon, Nicopyron, Nicoreumal, Nicoron, Nicotazone, Nicotinic acid 4-antipyrilamide, Nicotinoylantipyrine, Nicozone, Nifenazon, Nifenazone, Nikodon, Nikofezon, Niprazine, Phenicazone, Reupiron, Thylin |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N4O2/c1-12-15(19-16(22)13-7-6-10-18-11-13)17(23)21(20(12)2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11H,1-2H3,(H,19,22) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)c2cccnc2)c3ccccc3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?