Få mere at vide
Nifedipin, Mikromol™
Artikelnummer. 17962226
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17962226 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17962226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0003.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nifedipin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nifedipine
CAS 21829-25-4
Analyt- eller komponentnavne Nifedipine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H18 N2 O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3,5-dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(o-nitrophenyl)-, dimethyl ester, 2,6-Dimethyl-3,5-dicarbomethoxy-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine, 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, 4-(2-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-dicarbomethoxy-1,4-dihydropyridine, Adalat, Adalat 10, Adalat 20, Adalat 5, Adalat CC, Adalat CR, Adalat Crono, Adalat FT, Adalat GITS, Adalat GITS 30, Adalat LA, Adalat LP, Adalat Oros, Adalat PA, Adalat retard, Adalate, Adapine, Adapress, Alat, Aldipin, Alfadat, Alonix, Alonix S, Alpha-Nifedipine Retard, Angipec, Anifed, Anpine, Apo-Nifed, Aprical, BAY 1040, BAY-a 1040, Bonacid, Calcibloc, Calcigard, Calcilat, Camont, Cardifen, Cardilat, Cardilate, Cardionorm, Chronadalate, Chronadalate LP, Citilat, Coracten, Coral, Cordafen, Cordaflex, Cordalat, Cordicant, Cordilan, Cordipin, Corinfar, Corotrend, Corynphar, Depin, Dignokonstant, Dilafed, Dilcor, Dimethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, Dimethyl 4-(o-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, Dipinkor, Duranifin, Ecodipi, Ecodipin, Ecodipin E, Fedcor, Fedcor Retard, Fedipin, Fenamon, Fenamon SR, Fenihidine, Glopir, Hadipine, Hexadilat, Introcar, Kordafen, Macorel, Megalat, Myogard, NIfedilat, Nedipin, Nicardia, Nifangin, Nifar, Nifdemin, Nifebene, Nifecard, Nifecor, Nifedate, Nifedepat, Nifedicor, Nifedin, Nifedine, Nifedipine, Nifedipine retard, Nifedipres, Nifedirex LP, Nifelan, Nifelat, Nifelat Q, Nifelate, Nifensar XL, Nificard, Nifidine, Nifipen, Niphedipine, Normadil, Novo Nifedin, Nyefax, Nyefax Retard, Orix, Osmo-Adalat, Oxcord, Pidilat, Procardia, Procardia XL, Sepamit, Sepamit R, Slofedipine XL, TN 873R, Tensopin, Tibricol, UV-ENP 349PINA, Vasdalat, Vasdalat Retard, Vasofed, Zenusin
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
SMIL COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
IUPAC navn dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 346.33
Mængde 250 mg
Formel vægt 346,1165 g/mol