Få mere at vide
Nifedipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462119
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16462119 1 g 1g
16450858 5 g 5g
16408448 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16462119 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0284
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Nifedipine (BAY-a-1040) is a potent calcium channel blocker and drug of choice for cardiac insufficiencies.
Nifedipine (BAY-a-1040) is a potent calcium channel blocker and drug of choice for cardiac insufficiencies.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nifedipine
CAS 21829-25-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18N2O6
Mængde 1 g
Synonym BAY-a-1040
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (288.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.89 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)OC
Molekylvægt (g/mol) 346.33
Formel vægt 346.33
Procent renhed 99.35%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation