missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nifedipine EP Impurity C (as E/Z-Mixture), Mikromol™
Beskrivelse
Nifedipine EP Impurity C (as E/Z-Mixture)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| CAS | 39562-27-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H11 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Nifedipine Imp. C (EP), Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate, Nifedipine Imp. C (EP) as E/Z-Mixture, Nifedipine Impurity C as E/Z-Mixture |
| SMIL | COC(=O)C(=Cc1ccccc1[N+](=O)[O-])C(=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.22 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?