Få mere at vide
Nifedipin, 98%
Artikelnummer. 15495109
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495109 5 g 5g
15405119 25 g 25g
15415119 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62811.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.02 DKK
    492.65 DKK / 5g
    Spare 54.37 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
L-type calciumkanalblokker; inducerer apoptose i humane glioblastomceller | CAS: 21829-25-4 | C17H18N2O6 | 346,34 g/mol
L-type calciumkanalblokker; inducerer apoptose i humane glioblastomceller. Nifedipin er en dihydropyridin calciumkanalblokker, der bruges som L-type calciumkanalblokker, antianginal og antihypertensiv. Den inducerer apoptose i humane glioblastomceller. Den bruges som koronar vasodilator i behandlingen af hjerte- og kredsløbssygdomme. Derudover anvendes den i højhøjdemedicin til behandling af lungeødem i høj højde, hypertension og kronisk stabil angina. Derudover anvendes den ofte som tokolytisk middel.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-type calcium channel blocker; induces apoptosis in human glioblastoma cells.Nifedipine is a dihydropyridine calcium channel blocker used as L-type calcium channel blocker, antianginal and an antihypertensive . It induces apoptosis in human glioblastoma cells. It is used as a coronary vasodilator in the treatment of cardiac and circulatory disorders. Further, it is used in high-altitude medicine to treat high altitude pulmonary edema, hypertension and chronic stable angina. In addition, it is frequently used as a tocolytic agent.
Solubility
Soluble in acetone, methylene chloride, chloroform, ethyl acetate, dimethyl sulfoxide and methanol. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents, caustics, aliphatic amines, amides, diethylamine, potassium hydride and potassium hydroxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21829-25-4
Molekylær formel C17H18N2O6
Molekylvægt (g/mol) 346.34
MDL nummer MFCD00057326
InChI nøgle HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord
PubChem CID 4485
ChEBI CHEBI:7565
IUPAC navn 3,5-dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMIL COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Nifedipine
Smeltepunkt 171°C to 175°C
Farve White to Yellow
Mængde 5 g
Merck Index 14,6528
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,methylene chloride,chloroform,ethyl acetate,dimethyl sulfoxide and methanol. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 346.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nifedipine
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faroangivelser
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nifedipine
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.