Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nifedipin, 98+%
Artikelnummer. 10365991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10365991 5 g Glasflaske 5g
10405795 1 g Glasflaske 1g
10036213 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10365991 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 329270050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.61 DKK
    792.65 DKK / 5g
    Spare 87.96 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 21829-25-4 | C17H18N2O6 | 346,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21829-25-4
Molekylær formel C17H18N2O6
Molekylvægt (g/mol) 346.34
MDL nummer MFCD00057326
InChI nøgle HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord
PubChem CID 4485
ChEBI CHEBI:7565
IUPAC navn dimethyl-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nifedipine
Smeltepunkt 171,0 °C til 175,0 °C
Farve Hvid til gul
Antændelsesrest 0,1% maks.
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 22, V,4, 268
Merck Index 15, 6613
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, kloroform, benzen, dioxan, methanol, ethanol
Formel vægt 346.3
Procent renhed 98,0 til 102,0% (på tørret stof)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nifedipine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /