Få mere at vide
R&D Systems™ Nifedipine
Beskrivelse
L-type calcium channel blocker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nifedipine |
| CAS | 21829-25-4 |
| Mængde | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C17H18N2O6 |
| Fysisk form | Solid |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.34 |