Learn More
Nicotinuric-d4 Acid (pyridyl-d4), CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinuric Acid-d4 |
| CAS | 1216737-36-8 |
| Molekylær formel | C8 2H4 H4 N2 O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8N2O3/c11-7(12)5-10-8(13)6-2-1-3-9-4-6/h1-4 H,5H2,(H,10,13)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-[(2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carbonyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.19 |
| Formel vægt | 184.0786 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |