Få mere at vide
Nicotinuric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465576
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16465576 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16465576 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113353
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Nicotinuric acid is an acyl glycine. Nicotinuric acid is a metabolite of nicotinic acid.
Nicotinuric acid is an acyl glycine. Nicotinuric acid is a metabolite of nicotinic acid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinuric acid
CAS 583-08-4
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8N2O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.56 mg/mL (8.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CNC(C1=CC=CN=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid