Få mere at vide
Nicotinuric Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinuric Acid-d4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O3/c11-7(12)5-10-8(13)6-2-1-3-9-4-6/h1-4H,5H2,(H,10,13)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 184.0786 |
| Procent renhed | >95% |