Få mere at vide
Nicotinuric acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424629
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424629 5 g 5g
15434629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62215.06
Request Bulk or Custom Format
Måling af NUA-niveauer i urin bruges til at indikere mulig forhøjet nikotinamidadenindinukleotid (NAD) katabolisme. NUA kan bruges som reference (standardkurve) i analyse af NAD og NUA katabolisme. Det er et antiproliferativt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Måling af NUA-niveauer i urin bruges til at indikere mulig forhøjet nikotinamid-adenindinukleotid (NAD) katabolisme. NUA kan bruges som reference (standardkurve) i analyse af NAD og NUA katabolisme. Det er et antiproliferativt middel.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid, methanol, vand
og 1M NH4OH (50 mg/ml).
Noter
Opbevares ved -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-08-4
Molekylær formel C8H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 180.163
MDL nummer MFCD00023578
InChI nøgle ZBSGKPYXQINNGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinuric acid, nicotinylglycine, nicotinoylglycine, 2-nicotinamido acetic acid, n-nicotinoylglycine, n-pyridin-3-ylcarbonyl glycine, nicotinoyl-glycine, n-nicotinylglycine, nicotinurate, n-nicotinoyl-glycine
PubChem CID 68499
ChEBI CHEBI:7563
IUPAC navn 2-(pyridin-3-carbonylamino)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CN=C1)C(=O)NCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinuric acid
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,water,and 1M NH4OH (50mg/mL).
Formel vægt 180.16
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver