Få mere at vide
Nicotinoyl Chloride Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinoyl Chloride Hydrochloride |
| CAS | 20260-53-1 |
| Molekylær formel | C6H5Cl2NO |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 3-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride, Nicotinic Acid Chloride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5;/h1-4H;1H |
| SMIL | Cl.ClC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | pyridine-3-carbonyl chloride;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.02 |
| Formel vægt | 176.9748 |