Få mere at vide
Nicotinoyl chloride hydrochloride, 96%
Artikelnummer. 11448206
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448206 250 g 250g
11428206 10 g 10g
11438206 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15317.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20260-53-1 | C6H5Cl2NO | 178.012 g/mol
Nicotinoylchloridhydrochlorid blev anvendt til fremstilling af 1-[5-O-tert-butyldimethylsilyl-2-deoxy-2-fluor-3-O-(3-pyridylcarbonyl)-β -D-ribofuranosyl]uracil, bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalenderivater og 7,16-dinicotinoylerede eller 7,16-diisonicotinoylerede forbindelser via reaktion med tetraaza[14]annulen og dets komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nicotinoylchloridhydrochlorid blev brugt til fremstilling af 1-[5-O-tert-butyldimethylsilyl-2-deoxy-2-fluor-3-O-(3-pyridylcarbonyl)-β -D-ribofuranosyl]uracil, bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalenderivater og 7,16-dinicotinoylerede eller 7,16-diisonicotinoylerede forbindelser via reaktion med tetraaza[14]annulen og dets komplekser.
Opløselighed Det nedbrydes
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20260-53-1
Molekylær formel C6H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 178.012
MDL nummer MFCD00012820
InChI nøgle MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-3-carbonyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, nicotinic acid chloride hydrochloride, nicotinoylchloride hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride 1:1, nicotinyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride hcl
PubChem CID 88438
IUPAC navn pyridin-3-carbonylchlorid;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CN=C1)C(=O)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinoyl chloride hydrochloride
Smeltepunkt 149°C to 155°C
Mængde 250 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3655772
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It decomposes in water.
Formel vægt 178.02
Procent renhed 98%