Få mere at vide
Nikotinonitril-d4, CDN
Artikelnummer. 30326246
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.25 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30326246 0.25 g -
30322814 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30326246 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND71130.25G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanopyridine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-32-7
Molekylær formel C6 2H4 N2
Mængde 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5 H/i1D,2 D,3 D,5 D
SMIL [2 H]c1nc([2 H])c(C#N)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC navn 2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 108.13
Formel vægt 108,0626 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% kemisk renhed