Få mere at vide
Nicotinic-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinic-d4 Acid |
| CAS | 66148-15-0 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Nicotinic Acid-D4, 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.13 |
| Formel vægt | 127.0571 g/mol |
| Vis mere |