Få mere at vide
Nicotinic Anilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinic Anilide |
| CAS | 1752-96-1 |
| Molekylær formel | C12 H10 N2 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O/c15-12(10-5-4-8-13-9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15) |
| SMIL | O=C(Nc1ccccc1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | N-phenylpyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vægt | 198.0793 |