Få mere at vide
Nikotinsyre, TRC
Artikelnummer. 30135118
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135118 10 g
17941165 1 g
17992485 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN42925010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-67-6
Molekylær formel C6 H5 N O2
Molekylvægt (g/mol) 123.11
Synonym Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, β-Pyridinecarboxylic acid
IUPAC navn Pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1cccnc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niacin (Nicotinic Acid)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Formel vægt 123.032