Få mere at vide
Nikotinsyre, specificeret i henhold til kravene i Ph. Eur, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10025483 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10025483 500 g Plastflaske 500g
11966881 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10025483 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380325000
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-67-6
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.11
MDL nummer MFCD00006391
InChI nøgle PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC navn pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinic acid
Smeltepunkt 236.0°C to 239.0°C
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Merck Index 15,661
Opløselighedsinformation (in water) Sparingly soluble
Formel vægt 123.11
Relaterede stoffer Passes test
Grad Specificeret i henhold til kravene i Ph. Eur
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nicotinic acid