Få mere at vide
Nicotinic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15830581
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15830581 1 kg
15820581 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15830581 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8187141000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-67-6
Tekniske data
Smeltepunkt 236.6°C
Tæthed 1.47 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel 3-(COOH)-C5H4N
MDL nummer MFCD00006391
Mængde 1 kg
Synonym Nicotinic acid, Niacin, 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid
Molekylvægt (g/mol) 123.11