Få mere at vide
Nikotinsyre Ribosid, TRC
Artikelnummer. 30008055
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008055 25 mg
30007554 5 mg
30004503 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN42940025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17720-18-2
Molekylær formel C11 H13 N O6
Molekylvægt (g/mol) 255.22
Synonym Nicotinic riboside, Nicotinic acid ribonucleoside
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboxylat
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)[n+]2cccc(c2)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Nicotinic acid riboside
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO6/c13-5-7-8(14)9(15)10(18-7)12-3-1-2-6(4-12)11(16)17/h1-4,7-10,13-15H,5H2/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
Formel vægt 255.0743