Få mere at vide
Nicotinic acid N-oxide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432309
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16432309 1 g
1 options
Artikelnummer. 16432309 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1061
MedChemExpress Nicotinic acid N-oxide is used to treat hyperlipoidemia.
Nicotinic acid N-oxide is used to treat hyperlipoidemia.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinic acid N-oxide
CAS 2398-81-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H5NO3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (179.71 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.72 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(C=CC=1)=CN1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation