Få mere at vide
Nicotinic acid N-oxide, 99%
Artikelnummer. 10435852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10435852 5 g Glasflaske 5g
10427730 100 g Plastflaske 100g
10209183 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10435852 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147780050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2398-81-4 | C6H6NO3 | 140.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2398-81-4
Molekylær formel C6H6NO3
Molekylvægt (g/mol) 140.12
MDL nummer MFCD00006201
InChI nøgle GDILJONVBZVAFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym nicotinic acid n-oxide, oxiniacic acid, nicotinic acid 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, nicotinic acid oxide, n-hydroxynicotinic acid, 3-carboxypyridin-1-ium-1-olate, 3-carboxypyridine n-oxide, 3-carboxypyridine 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid oxide
PubChem CID 16976
IUPAC navn 1-oxidopyridin-1-ium-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C[NH++]([O-])[CH-]C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinic acid N-oxide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 260.0°C to 262.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 7040
Formel vægt 139.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver