missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nicotinic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC

Artikelnummer. 30479828
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479828 5 mg
30471143 100 mg
30474604 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4292555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 78348-28-4
Molekylær formel C10 H8 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 220.18
Synonym 3-Pyridinecarboxylic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, N-(3-Pyridinyloyloxy)succinimide, N-(Nicotinoyloxy)succinimide, Succinimidyl Nicotinate
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) pyridine-3-carboxylate
SMIL O=C(ON1C(=O)CCC1=O)c2cccnc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nicotinic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O4/c13-8-3-4-9(14)12(8)16-10(15)7-2-1-5-11-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2
Formel vægt 220.0484
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.