missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nicotinic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O4/c13-8-3-4-9(14)12(8)16-10(15)7-2-1-5-11-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2 |
| Formel vægt | 220.0484 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?