Få mere at vide
Nikotinsyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30459366
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459366 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459366 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0553.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niacin (Nicotinic Acid)
CAS 59-67-6
Analyt- eller komponentnavne Niacin (Nicotinic Acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H5 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn Pyridin-3-carboxylsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 123.11
Mængde 10 mg
Formel vægt 123,032 g/mol