Få mere at vide
Nikotinsyrehydrazid, 97%
Artikelnummer. 10583881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10583881 25 g Plastflaske 25g
10437540 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10583881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148200250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.72 DKK
    321.65 DKK / 25g
    Spare 35.07 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 553-53-7 | C6H7N3O | 137,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-53-7
Molekylær formel C6H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00006383
InChI nøgle KFUSANSHCADHNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinohydrazide, nicotinic acid hydrazide, nicotinic hydrazide, niazid, nicotinylhydrazide, nicotinoyl hydrazine, 3-pyridoyl hydrazine, 3-pyridylcarbonylhydrazine, nicotinoyl hydrazide, hydrazine, nicotinoyl
PubChem CID 11112
IUPAC navn pyridin-3-carbohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinic acid hydrazide
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160 °C til 163 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 22, 41
Merck Index 09, 6345
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i benzen
Formel vægt 137.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Fine Needle-like Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinic acid hydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.