Få mere at vide
Nikotinsyre EP urenhed E (Isoniazid EP urenhed A), Mikromol™
Artikelnummer. 30052590
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052590 25 mg
17974166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052590 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0553.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nikotinsyre EP urenhed E (isoniazid EP urenhed A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
CAS 55-22-1
Analyt- eller komponentnavne Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H5 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
SMIL OC(=O)c1ccncc1
IUPAC navn Pyridin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 123.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 123,032 g/mol