Få mere at vide
Nikotinsyre, 99%
Beskrivelse
Vitamin af B-komplekset med hypolipidæmiske egenskaber, der forekommer i forskellige dyre- og plantevæv. Kræves af kroppen til dannelsen af coenzymer NAD og NADP. Nikotinsyre bruges som et antidyslipidæmisk middel. Det bruges også til at forbedre alle lipoproteiner langt over vitaminbehovet og sænker det totale kolesterol, dårlige LDL-kolesterol og triglyceridniveauer. Yderligere bruges det som fødevaretilsætningsstof i fødevareindustrien, kosmetik og farmaceutiske produkter. Ud over dette bruges det i medicin, næringsstoffer, beriget mel og i galvaniseringsbade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Vitamin af B-komplekset med hypolipidæmiske egenskaber, der forekommer i forskellige dyre- og plantevæv. Kræves af kroppen til dannelsen af coenzymer NAD og NADP. Nikotinsyre bruges som et antidyslipidæmisk middel. Det bruges også til at forbedre alle lipoproteiner langt over vitaminbehovet og sænker det totale kolesterol,″ dårligt″ LDL-kolesterol og triglyceridniveauer. Desuden bruges det som fødevaretilsætningsstof i fødevareindustrien, kosmetik og farmaceutiske produkter. Ud over dette bruges det i medicin, næringsstoffer, beriget mel og i galvaniseringsbade.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol og ethylether. Uopløseligt i de fleste lipidopløsningsmidler.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinic acid |
| Smeltepunkt | 236 °C til 239 °C |
| Tæthed | 1.4 |
| pH | 2.7 |
| Flammepunkt | 293 °C (559 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5000 g |
| Beilstein | 109591 |
| Merck Index | 14,6525 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nicotinic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinecarboxylicacid