Få mere at vide
Nikotinsyre, 99%
Artikelnummer. 11470573
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470573 250 g 250g
11460573 1000 g 1000g
11480573 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12683.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123,11 g/mol
Vitamin af B-komplekset med hypolipidæmiske egenskaber, der forekommer i forskellige dyre- og plantevæv. Kræves af kroppen til dannelsen af coenzymer NAD og NADP. Nikotinsyre bruges som et antidyslipidæmisk middel. Det bruges også til at forbedre alle lipoproteiner langt over vitaminbehovet og sænker det totale kolesterol, dårlige LDL-kolesterol og triglyceridniveauer. Yderligere bruges det som fødevaretilsætningsstof i fødevareindustrien, kosmetik og farmaceutiske produkter. Ud over dette bruges det i medicin, næringsstoffer, beriget mel og i galvaniseringsbade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol og ethylether. Uopløseligt i de fleste lipidopløsningsmidler.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-67-6
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.11
MDL nummer MFCD00006391
InChI nøgle PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC navn pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinic Acid
Smeltepunkt 236 °C til 239 °C
Tæthed 1.4
Flammepunkt 293 °C (559 °F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 250 g
Beilstein 109591
Merck Index 14,6525
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i ethanol og ethylether. Uopløseligt i de fleste lipidopløsningsmidler.
Formel vægt 123.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinecarboxylicacid