Få mere at vide
Nicotinic acid, 99.5%
Artikelnummer. 15119173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 15119173
Brand: Thermo Scientific Acros 128290100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-67-6
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.11
MDL nummer MFCD00006391
InChI nøgle PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC navn pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinic acid
Navn note 99.5%
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 236.0°C to 239.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% max. (105°C, 1 hr.)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.5%
Emballage Plast tromle
Mængde 10 kg
Beilstein 22,38
Merck Index 15,661
Opløselighedsinformation Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol (10g/L at 20°C),eth,er,soluble in propylene glycol,in alkali hydroxides,and carbonates,freely soluble in boiling water or boiling ethanol
Formel vægt 123.11
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Pulver