Få mere at vide
Nikotinsyre, 99,5%
Artikelnummer. 10081320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10081320 500 g Plastflaske 500g
10591561 5 g Glasflaske 5g
10591751 100 g Plastflaske 100g
10722374 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
15119173 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10081320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128295000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-67-6
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.11
MDL nummer MFCD00006391
InChI nøgle PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC navn pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinic acid
Navn note 99.5%
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 236,0 °C til 239,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% maks. (105 °C, 1 time)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99.5%
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 22,38
Merck Index 15,661
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 17 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i ethanol (10 g/L ved 20 °C), eth, øh, opløselig i propylenglykol, i alkalihydroxider og karbonater, frit opløselige i kogende vand eller kogende ethanol
Formel vægt 123.11
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.