missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nicotinic Acid-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinic acid-13C6 |
| CAS | 1189954-79-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 13C6 H5 N O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Nicotinic Acid-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1 |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-^{13}C_{5})pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.07 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?